Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Immunostain Enhancer
Aumente la intensidad de la señal en entre 3 y 12 y la dilución de anticuerpos en entre 5 y 20 veces más de lo normal usando sustratos IHC cromogénicos o fluorescentes.
Marca: Thermo Scientific™ 46644
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
El potenciador de inmunotinción Thermo Scientific™ Pierce permite una dilución significativa de anticuerpos (entre 5 y 20 veces más de lo normal), para aumentar la intensidad de la señal en entre 3 y 12 veces en aplicaciones de inmunotinción con sustratos cromogénicos o fluorescentes.
Este potenciador listo para su uso para la tinción inmunohistoquímica no añade pasos al flujo de trabajo, porque se utiliza para diluir los anticuerpos primarios y secundarios. El potenciador de inmunotinción Pierce es compatible con la fluorescencia y la detección cromogénica, y aumenta de forma rutinaria tanto la intensidad de la señal como la sensibilidad de detección. La mejora de la señal depende de los anticuerpos y suele oscilar entre 3 y 12 veces. Debido a la gran mejora de la señal, el potenciador de inmunotinción Pierce reduce la cantidad de anticuerpos necesarios para lograr una detección óptima.Características destacadas:
Ahorre valiosos anticuerpos: el potenciador de inmunotinción Pierce permite al cliente usar solo una fracción de anticuerpo para alcanzar la misma señal que con la inmunodetección convencional
Comodidad: simplemente sustituya su tampón de dilución de anticuerpos actual por el potenciador de inmunotinción Pierce (a diferencia de otros métodos de mejora de la señal que requieren pasos adicionales)
El aumento de la intensidad y sensibilidad de la señal: incrementa de 3 a 12 veces la intensidad y sensibilidad de la señal para mejorar la visualización del antígeno de interés en las células y los tejidos
Especificidad mejorada: mejora significativamente la relación señal-ruido para anticuerpos de mala calidad y baja afinidad
Compatible: se puede utilizar con métodos de detección cromogénicos y fluorescentes
Especificaciones
Potenciador de inmunotinción | |
Inmunohistoquímica | |
Potenciadores de señal | |
20 mL |
Pierce™ | |
Líquido | |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.