Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated High Sensitivity Plates, Clear, 8-Well Strip
Maximice la eficacia de captura de proteínas biotiniladas y controle el fondo con microplacas recubiertas para detectar concentraciones bajas de analitos biotinilados.
Marca:  Thermo Scientific™ 15520
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 2.72160kg
Código de producto. 11835964
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Alertas:
Descripción
Descripción
Las™ placas de estreptavidina de alta sensibilidad Thermo Scientific Pierce son microplacas de unión a biotina recubiertas para maximizar la eficacia de captura de las sondas biotiniladas y controlar el fondo en ensayos para niveles bajos de analito objetivo.
Estas placas de alta sensibilidad permiten detectar concentraciones bajas (ng/ml) de anticuerpos biotinilados y otras proteínas. Tanto si se detecta una señal mediante métodos fluorescentes, colorimétricos o quimioluminiscentes, estas placas facilitan el desarrollo de un ELISA para cualquier muestra con un objetivo de bajo nivel.
Características destacadas:
  • Sensibles: detectan hasta 5 ng/ml de IgG biotinilada
  • Específicas: bajo fondo con alta relación señal-ruido
  • Versátiles: utilizan fluorescencia, quimioluminiscencia o detección colorimétrica
  • Robustas: amplio rango dinámico
  • Listas para su uso: las placas se suministran prebloqueadas para ahorrar tiempo
Especificaciones
Especificaciones
Alta sensibilidad, afinidad
Placas de alta sensibilidad recubiertas de estreptavidina Pierce, transparentes, tira de 96 pocillos
5 placa
Transparente
Poliestireno
Estreptavidina
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Fluorescencia
Pierce™
Microplaca
96
Tampón Blocker™ BSA