Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated High Sensitivity Plates, Clear, 8-Well Strip
Maximice la eficacia de captura de proteínas biotiniladas y controle el fondo con microplacas recubiertas para detectar concentraciones bajas de analitos biotinilados.
Marca: Thermo Scientific™ 15530
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.01000kg
Descripción
Las placas de alta sensibilidad recubiertas de proteína NeutrAvidin Thermo Scientific™ Pierce son microplacas de unión a biotina que están recubiertas para maximizar la eficacia de captura de las sondas biotiniladas y controlar el fondo en ensayos para niveles bajos de análito objetivo.
Estas placas de alta sensibilidad permiten detectar concentraciones bajas (ng/ml) de anticuerpos biotinilados y otras proteínas. Tanto si se detecta una señal mediante métodos fluorescentes, colorimétricos o quimioluminiscentes, estas placas facilitan el desarrollo de un ELISA para cualquier muestra con un objetivo de bajo nivel. La proteína NeutrAvidin™ Thermo Scientific es una forma desglicosilada de avidina que proporciona un rendimiento general similar a la estreptavidina, pero que mejora los resultados en determinadas situaciones.Características destacadas:
Sensibles: detectan hasta 5 ng/ml de IgG biotinilada
Específicas: bajo fondo con alta relación señal-ruido
Versátiles: utilizan fluorescencia, quimioluminiscencia o detección colorimétrica
Robustas: amplio rango dinámico
Listas para su uso: las placas se suministran prebloqueadas para ahorrar tiempo
Especificaciones
Alta sensibilidad, afinidad | |
Placas de alta sensibilidad recubiertas de NeutrAvidin Pierce, transparentes, tiras de 96 pocillos | |
5 placa | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Proteína NeutrAvidin |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. | |
Quimioluminiscente | |
NeutrAvidin™, Pierce™ | |
Microplaca | |
96 | |
Tampón Blocker™ BSA |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.