Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ HA-Tag IP/Co-IP Kit
Gránulos de agarosa de anticuerpos anti-HA y conjunto completo de reactivos para coinmunoprecipitar fácilmente interacciones de proteínas que incluyen proteínas de fusión marcadas con HA.
Marca:  Thermo Scientific™ 26180
440.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Código de producto. 11824564
  • 660.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El kit de etiqueta HA para IP y Co-IP Thermo Scientific™ Pierce proporciona la resina de afinidad y los reactivos necesarios para llevar a cabo reacciones de inmunoprecipitación (IP) o co-inmunoprecipitación (co-IP) con toda facilidad y utilizando una proteína marcada con HA como proteína cebo.
Con suficientes materiales para realizar 25 IP o ensayos de Co-IP, el kit de etiqueta HA para IP/Co-IP completo incluye anticuerpos anti-HA inmovilizados en resina de agarosa, tampones de unión, lavado y elución, columnas de centrifugación para microcentrífugas, lisados de control positivo de la etiqueta HA, un tampón de carga de muestras e instrucciones sencillas.
Características destacadas:
  • Mejorado: el kit actualizado incluye más resina de anticuerpo inmovilizada y un protocolo mejorado junto con la proteína de fusión GST-PI3K-SH2-HA como control positivo
  • Específico: el anticuerpo monoclonal altamente específico anti-HA proporciona productos de inmunoprecipitación de alta producción y la detección mediante Western blot
  • Compatible: incluye protocolos y reactivos para múltiples condiciones de elución para acomodar diferentes sensibilidades proteicas y aplicaciones posteriores
  • Robusto: el kit y el anti-HA agarosa son compatibles con varios lisados celulares y sistemas de tampón fisiológicos (no desnaturalizantes)
  • Cómodo y fácil: el kit completo incluye todos los reactivos necesarios, columnas de centrifugación prácticas e instrucciones fáciles de seguir
Incluye:
Resina de agarosa anti-HA, paquete de TBS, tampón de elución, tampón de muestra no reductor con marcador de carril, lisado de control positivo, columnas de centrifugado para microcentrífuga y tubos de recogida
Recomendada para:
Purificación y detección de proteínas de fusión marcadas con HA para ensayos posteriores; enriquecimiento y detección de mutantes de proteínas de fusión marcadas con HA; coinmunoprecipitación y detección de proteínas que interactúan
Especificaciones
Especificaciones
Suficiente para: 25 reacciones de IP/Co-IP, cada una con 10 µl de resina
• agarosa anti-HA, 0,25 ml
• Control positivo marcado con HA, 0,5 ml
• Paquete de solución salina tamponada con Tris BupH (500 ml), 1 paquete
• Tampón de muestras no reductor de marcadores para carriles (5X), 5 ml
• Paquete de accesorios de columnas de centrifugación Pierce, 27 columnas
• Paquete de accesorios de tubos de recogida y tapones, 100 tubos
Almacene el control positivo etiquetado con HA a –80 °C (puede almacenarse a –20 °C durante un máximo de 6 meses). Guarde los componentes restantes del kit a 4 °C.
Microcentrífuga
1 kit
Específico del objetivo
25 reacciones
Purificación por afinidad
Pierce™
«Pull-down» (basado en etiquetas), inmunoprecipitación (IP)
Kit IP/Co-IP
Kit
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.