Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (ditiotreitol)
Permite reducir los disulfidos en tampones biológicos y tampones de carga de muestras con ditiotreitol cristalino puro (DTT), el agente reductor de disulfuro de proteína más utilizado.
Marca:  Thermo Scientific™ 20290
122.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 3483-12-3 Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11896744
  • 183.00€ / 5 g
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El ditiotreitol es un agente reductor ampliamente utilizado en muchas aplicaciones de investigación de proteínas, incluida la electroforesis de poliacrilamida reductora (SDS-PAGE).
El ditiotreitol es un agente reductor ampliamente utilizado en muchas aplicaciones de investigación de proteínas, incluida la electroforesis de poliacrilamida reductora (SDS-PAGE).  5 g; frasco de vidrio.
Especificaciones
Especificaciones
Pierce DTT, reactivo de Cleland
Pierce™
5 g
Almacenar a 4 °C.
Polvo
Ditiotreitol
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • DITHIOTHREITOL (DTT,CLELAND'S REAGENT)5 GM
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.