Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol), No-Weigh™ Format
El formato de DTT (ditiotreitol) No-Weigh™ Thermo Scientific™ Pierce™ está diseñado para una preparación cómoda de soluciones madre que se añadirán a muestras de proteínas para una reducción eficaz de los puentes disulfuro.
en la oferta
Descripción
El DTT (ditiotreitol) Thermo Scientific™ Pierce se ofrece como microplacas de 48 tubos × 7,7 mg para una preparación cómoda de 100 μl de existencias de 0,5 M para la adición a muestras de proteínas para una reducción efectiva de los enlaces de disulfuro.
- El exclusivo empaquetado No-Weigh garantiza que el agente reductor tenga una potencia total y sea capaz de proteger las proteínas del daño oxidativo o reducir cualquier disulfuro antes de la electroforesis u otras aplicaciones
- Ahorro de tiempo – solo tiene que añadir 100 µl de agua para obtener una solución de DTT 500 mM en segundos
- Elimina residuos – se obtienen 100 µl por vez, que es la cantidad adecuada para la mayoría de las aplicaciones
- Siempre recién preparado – garantiza una potencia total de reducción en cada uso
- No es necesario almacenar soluciones madre