Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG, formato No-Weigh™
Entrecruce aminas con disucinimidilo glutarato con grupos de ésteres NHS en los extremos de un brazo espaciador de 7,7 átomos; permeable a membrana para el entrecruzamiento de proteínas intracelulares.
148.00€ - 158.00€
Especificaciones
Reactividad química | Amina-amina |
---|---|
Cleavable | No |
Descripción | DSG |
Peso molecular | 326.26 |
Pegilado | No |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15859614
|
Thermo Scientific™
A35392 |
10 x 1 mg |
158.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11836794
|
Thermo Scientific™
20593 |
50 mg |
148.00€
50 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El DSG Thermo Scientific™ Pierce es un disuccinimidilo glutarato, un entrecruzador homobifuncional sencillo basado en el grupo de éster N-hidroxisuccinimida (NHS) reactivo a aminas.
Características destacadas:
- Puede aumentar la eficiencia de entrecruzamiento en comparación con DSS en algunas aplicaciones
- Grupos reactivos: Éster NHS (homofuncional)
- Reactiva a: grupos amino
Especificaciones
Amina-amina | |
DSG | |
No | |
Sí | |
Homobifuncionales | |
Corto (< 10 Å) | |
DMF, DMSO | |
No |
No | |
326.26 | |
7,7 Å | |
Etiqueta química | |
Éster NHS | |
Polvo | |
Estándar, uso único | |
Entrecruzador |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.