Learn More
Thermo Scientific™ iodoTMTsixplex™ Isobaric Mass Tagging Kit
Utilice los reactivos de etiquetado isobáricos Iodoacetyl Tandem Mass Tag™ (iodoTMT™) para etiquetar hasta seis péptidos que contengan sulfhidrilo para la cuantificación simultánea de proteínas mediante espectrometría de masas en tándem.
Marca: Thermo Scientific™ 90103
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Descripción
Realice la medición de las modificaciones de la cisteína de proteínas y péptidos (S-nitrosilación, oxidación y puentes de disulfuro) mediante espectrometría de masas multiplex cuantitativa con los reactivos de etiqueta de masa en tándem reactivo de cisteína Thermo Scientific™ Pierce.
Información adicional y pedidos en línea
El kit de etiquetado Thermo Scientific iodoTMTsixplex Isobaric Mass Tag contiene reactivos iodoTMT™ y materiales asociados para el etiquetado irreversible de grupos sulfhidrilos. Los reactivos Iodoacetyl Tandem Mass Tag™ permiten el etiquetado selectivo de péptidos que contienen cisteína para la cuantificación de muestras multiplexadas mediante el análisis de LC-MS/MS.
Los reactivos iodoTMT son conjuntos de isómeros isobáricos (masa y estructura) que se activan con yodoacetil para el etiquetado covalente e irreversible de los grupos sulfhidrilos (—SH). Al igual que la yodoacetamida, los reactivos iodoTMT reaccionan específicamente con cisteínas reducidas (Cys) en péptidos y proteínas y permiten la cuantificación de la abundancia relativa de modificaciones de cisteína, como la nitrosilación S y la oxidación de enlaces de disulfuro.
El reactivo de etiquetado Thermo Scientific iodoTMTzero permite realizar pruebas y optimización de la preparación de muestras, el etiquetado, el fraccionamiento y la fragmentación de MS para la identificación de péptidos y la detección de indicadores sin utilizar los compuestos marcados con isótopos más costosos.
Características de los reactivos iodoTMT:
• Específico: solo reacciona con grupos sulfhidrilo (residuos de cisteína reducidos y no modificados)
• Irreversible: las proteínas y los péptidos marcados no son susceptibles a los agentes reductores
• Flexible: opciones para cuantificación isotópica duplex (MS) o isobárica sixplex (MS/MS)
• Versátil: se puede utilizar para estudiar modificaciones de cisteína (por ejemplo, puentes disulfuro, S-nitrosilación)
Para analizar selectivamente los péptidos marcados con cisteína, la muestra se puede enriquecer con la resina de anticuerpo anti-TMT inmovilizada Thermo Scientific (n.º de cat. 90076) y el tampón de elución TMT (n.º de cat. Nro. 90104). Este enfoque de etiquetado selectivo de tiol y enriquecimiento por afinidad es similar a las etiquetas de afinidad codificadas por isótopos (método ICAT™), pero permite el enriquecimiento por afinidad con una etiqueta no biológica y una cuantificación multiplex superior.
Especificaciones
Kit de marcado isobárico de masas iodoTMTsixplex™ | |
iodoTMTsixplex™ | |
Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
proteína | |
Etiquetado de proteínas |
Espectrómetro de masas | |
• Reactivo de etiquetado iodoTMT6-126, 5 x 0,2 mg • Reactivo de etiquetado iodoTMT6-127, 5 x 0,2 mg • Reactivo de etiquetado iodoTMT6-128, 5 x 0,2 mg • Reactivo de etiquetado iodoTMT6-129, 5 x 0,2 mg • Reactivo de etiquetado iodoTMT6-130, 5 x 0,2 mg • Reactivo de etiquetado iodoTMT6-131, 5 x 0,2 mg • Tampón HES, 15 ml • Solución TCEP Bond-Breaker, 0,5 ml • DTT, formato No-Weight, 8 x 7,7mg • Tripstina, 5 x 20 µg • Solución de almacenamiento de tripsina, 250 µl • Albúmina (bovina), 2,5 mg Tras su recepción, almacenar todos los productos a –20 °C |
|
Lisado celular | |
Espectrometría de masas | |
30 reacciones |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.