Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de seroalbúmina bovina Pierce™
Soluciones de BSA calibradas de alta calidad (2 mg/ml) que se diluyen en serie para crear curvas de patrones para ensayos de proteínas para medir con exactitud la concentración de proteínas.
81.75€ - 143.00€
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10531674 Ver documentos Thermo Scientific™
23208
Conjunto prediluido de patrones de seroalbúmina bovina Pierce 7 x 3.5 ml 143.00€
24.50 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 41
Añadir a la cesta
11811345 SDS Ver documentos Thermo Scientific™
23209
Ampollas de patrón de seroalbúmina bovina Pierce, 2 mg/ml 10 x 1 ml 81.75€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 468
Añadir a la cesta
10443834 SDS Ver documentos Thermo Scientific™
23210
Patrón de seroalbúmina bovina Pierce, 2 mg/ml 50 ml 82.50€
50 ml Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 36
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estas soluciones de seroalbúmina bovina (BSA) son patrones de referencia de concentración de proteínas para uso en ensayos de ácido bicinconínico (BCA), Bradford y otros protocolos analíticos para proteínas. La BSA es la proteína de referencia universalmente aceptada para la cuantificación de proteínas totales. El patrón de albúmina está formulado de manera precisa a 2 mg/ml en una solución (salina) ultrapura de cloruro sódico al 0.9 %. La concentración de la solución madre está calibrada mediante la comparación directa con BSA purificada (fracción V) del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (National Institute of Standards and Technology, (NIST™). El producto está disponible en tres prácticos formatos de envase: ampollas de vidrio de 1 ml, frascos de polipropileno de 50 ml y conjuntos completos con siete diluciones listas para su uso.
Características destacadas:
  • Universales: – reconocido como el estándar del sector para la cuantificación de proteínas en ensayos colorimétricos de proteínas
  • Puros y estables: – se suministra en solución salina ultrapura al 0.9 % con 0.05 % de azida sódica; estable a temperatura ambiente
  • Precisos y uniformes: – se formulan en 2.00 +/- 0.03 mg/ml en comparación con una referencia del NIST
  • Prácticos: – elija ampollas de 1 ml, un frasco de 50 ml, o un conjunto completo que contiene siete diluciones listas para su uso
Incluye:
Solución de BGG de 2 mg/ml (n.º de cat. 23209, 23210) o conjunto de 7 soluciones de diferentes concentraciones (n.º de cat. 23208)
Recomendada para:
Patrón para cuantificación con ensayos de proteínas; control de recuperación de proteínas para la desalinización y otros procedimientos con columnas; calibración general de lámparas ultravioletas de espectrofotómetros (A280)