Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin-Binding Plate Sample Pack
Determine qué variedad de placas recubiertas de estreptavidina es la mejor para un ensayo concreto que implica moléculas biotiniladas con este paquete de muestras.
Marca: Thermo Scientific™ 15115
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
El paquete de muestras de placas de unión a la biotina Thermo Scientific™ Pierce es ideal para determinar qué variedad de placas recubiertas de estreptavidina es la mejor para ensayos concretos que implican moléculas biotiniladas.
Este paquete de muestra contiene microplacas recubiertas de estreptavidina y proteína NeutrAvidin™ prebloqueadas con tampón de bloqueo SuperBlock™ o tampón de bloqueo Blocker™ BSA. Esta variedad permite a los investigadores determinar qué placa produce la mejor relación señal-ruido para un sistema experimental específico. Una vez que se determinan empíricamente las condiciones óptimas, la placa que proporciona los mejores resultados se puede comprar a granel para el resto del estudio.
Características destacadas:
- Dos tipos de proteínas: estreptavidina y proteína NeutrAvidin™ Thermo Scientific
- Dos agentes bloqueantes: seroalbúmina bovina (BSA) y tampón de bloqueo SuperBlock™ Thermo Scientific
- Dos volúmenes de recubrimiento: 100 μl por pocillo y 200 μl por pocillo
Especificaciones
Alta capacidad, capacidad estándar, afinidad, múltiple | |
Fluorescencia | |
Pierce™ | |
Placa de tiras revestida | |
Estreptavidina, proteína NeutrAvidin |
Almacene las placas 4 °C. Una vez abiertas, almacene las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente. | |
Paquete de muestras | |
Transparente | |
96 | |
Tampón SuperBlock™/tampón de BSA Blocker™ |