Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo B de ensayo de proteínas BCA Pierce™
Reactivo de ensayo, de dos componentes, preciso, que va de verde a azul (A562 nm) y compatible con detergentes para medir la concentración total de proteínas en comparación con el patrón de proteínas.
Marca:  Thermo Scientific™ 23224
78.06 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21989" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Código de producto. 10475944
  • 87.50€ / 25 ml
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El kit de ensayo de proteínas Thermo Scientific™ BCA Pierce sigue siendo uno de los métodos de cuantificación de proteínas más populares en todo el mundo.
Información adicional y pedidos en línea
Utilizados en más laboratorios que cualquier otro ensayo de proteínas compatible con detergentes, los reactivos BCA Pierce proporcionan una determinación exacta de la concentración de proteínas con la mayoría de los tipos de muestras que se encuentran en la investigación de proteínas. El ensayo de BCA Pierce puede utilizarse para evaluar la producción en lisados de células completas y fracciones de columnas de afinidad, así como para supervisar la contaminación proteica en aplicaciones industriales. En comparación con la mayoría de los métodos de unión de colorante, el ensayo de BCA se ve mucho menos afectado por las diferencias de composición proteica, lo que ofrece una mayor uniformidad de proteína a proteína.
Características destacadas:
  • Colorimétrico: estimación visual o medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (562 nm).
  • Excelente uniformidad: demuestra una menor variación de proteína a proteína que los métodos de unión de colorante.
  • Compatible: no se ve afectado por las concentraciones típicas de la mayoría de los detergentes iónicos y no iónicos.
  • Moderadamente rápido: mucho más fácil y cuatro veces más rápido que el método clásico Lowry.
  • Alta linealidad: el intervalo de trabajo lineal para BSA es de entre 20 y 2000 µg/ml.
  • Sensible: detecta hasta 5 µg/ml con el protocolo optimizado.
Aplicaciones en ensayos de proteínas BCA:
  • Estudio de proteínas: interacciones proteicas
  • Medición de las fracciones de la columna después de una cromatografía de afinidad
  • Estimación del porcentaje de recuperación de proteínas de membrana a partir de extractos celulares
  • Cribaje de alto rendimiento de proteínas de fusión
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente.
Ensayo de BCA
Pierce™
Sin especificidad
Espectrofotómetro, lector de microplacas
Reactivo B de ensayo de proteínas BCA Pierce
Colorimétrico
Ensayo de cuantificación de proteínas
Detección basada en soluciones, absorbancia
25 ml
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Pierce(R) BCA Protein Assay Reagent B, 25 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper (II) sulfatepentahydrate
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.