Learn More
Thermo Scientific™ In-Line Caps for 1.1 mL Microtube System
Microtubos de 1,1 ml de altura en gradilla preembalados para adaptarse a un tamaño de microplaca estándar de 96 pocillos para el pipeteo multicanal o estaciones de trabajo automatizadas.
Marca: Thermo Scientific™ 15088
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los microtubos y sistemas en gradilla Thermo Scientific™ de 1,1 ml constan de microtubos de 1,1 ml de altura suministrados en gradillas preapiladas para adaptarse a un tamaño de microplaca estándar de 96 pocillos.
Los microtubos se parecen a puntas de pipeta de 1 ml, excepto que tienen fondo redondo. Al igual que una caja de puntas de pipeta de 1 ml, los microtubos en gradilla se adaptan a pipetas multicanal, lo que proporciona comodidad para una variedad de procedimientos de dispensación de reactivos y muestras.Características destacadas:
- El formato 8 x 12 simplifica y acelera las aplicaciones en las que se utiliza un pipeteador multicanal
- El formato también es compatible con estaciones de trabajo robóticas
- El sistema de microtubos Thermo Scientific se puede centrifugar
Especificaciones
Tapón para sistema de microtubos | |
120 strips | |
Almacenar a temperatura ambiente. |
Tapones en línea para microtubos de 1,1 ml Pierce | |
Estéril | |
Microtubos de 1,1 ml |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.