Learn More
Picrotoxin, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 131210010
Detalles adicionales : CAS : 124-87-8 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3462 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10607314
  • 41.00€ / 1 g
Stock EU 8
Añadir a la cesta
Especificaciones
124-87-8
602.58
picrotoxin
CC(=C)C1C2C3C4(C(C1C(=O)O2)(CC5C4(O5)C(=O)O3)O)C.CC12C3C4C(C(C1(CC5C2(O5)C(=O)O3)O)C(=O)O4)C(C)(C)O
C30H34O13
VJKUPQSHOVKBCO-DMRKGALJSA-N
131846146
Especificaciones
Picrotoxin
Glass bottle
White
1g
97.5% min. (Mixture of Picrotoxinin and Picrotin) (HPLC)
15,7527
Solubility in water: 1g/5mL (100°C). Other solubilities: soluble in boiling alcohol (1gr/3mL),dilute acids,and alkalies; sparingly soluble in ether and ccl4,readily soluble in strong ammonia water and in aq.,solns of naoh.,1gr/13.5 mL in 95% ethan
CC(=C)C1C2C3C4(C(C1C(=O)O2)(CC5C4(O5)C(=O)O3)O)C.CC12C3C4C(C(C1(CC5C2(O5)C(=O)O3)O)C(=O)O4)C(C)(C)O
131846146
Crystals or Powder
Authentic
− 32.00
199.0°C to 202.0°C
124-87-8
C30H34O13
picrotoxin
VJKUPQSHOVKBCO-DMRKGALJSA-N
602.58
602.58
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Picrotoxin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos