Learn More
Picrotoxina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509870
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
124-87-8
C30H34O13
602.58
VJKUPQSHOVKBCO-DMRKGALJSA-N
picrotoxin
131846146
CC(=C)C1C2C3C4(C(C1C(=O)O2)(CC5C4(O5)C(=O)O3)O)C.CC12C3C4C(C(C1(CC5C2(O5)C(=O)O3)O)C(=O)O4)C(C)(C)O
124-87-8
C30H34O13
602.58
VJKUPQSHOVKBCO-DMRKGALJSA-N
picrotoxin
131846146
CC(=C)C1C2C3C4(C(C1C(=O)O2)(CC5C4(O5)C(=O)O3)O)C.CC12C3C4C(C(C1(CC5C2(O5)C(=O)O3)O)C(=O)O4)C(C)(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Picrotoxin
Punto de fusión 199.0°C to 202.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Mixture of Picrotoxinin and Picrotin) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,7527
Rotación específica − 32.00
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/5mL (100°C). Other solubilities: soluble in boiling alcohol (1gr/3mL),dilute acids,and alkalies; sparingly soluble in ether and ccl4,readily soluble in strong ammonia water and in aq.,solns of naoh.,1gr/13.5 mL in 95% ethan
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Picrotoxin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.