Learn More
Applied Biosystems™ Kit de aislamiento de ARN PicoPure™
Kit de aislamiento de ARN PicoPure™
Marca: Applied Biosystems™ KIT0204
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
El kit de aislamiento de ARN ARCTURUS™ PicoPure™ se ha diseñado para recuperar ARN total de alta calidad de forma uniforme de hasta 10 células, incluso de una sola célula. Este kit se ha diseñado para proporcionar una recuperación de ARN eficaz y uniforme sin sacrificar la calidad. El volumen pequeño de elución permite maximizar la recuperación de ARN a partir de pequeños números de células para su uso en el análisis de la expresión génica.Características principales del producto:
Aísle el ARN de una sola célula
El kit de aislamiento de ARN PicoPure™ se ha diseñado para recuperar ARN total de alta calidad de forma uniforme de hasta 10 células, incluso de una sola célula. La alta tasa de recuperación que se obtiene con este kit no solo resulta útil para pequeñas muestras que contienen picogramos de ARN, sino con muestras que contienen hasta 100 μg de ARN. Dado que el ARN se eluye en hasta 10 μl de solución tampón, está preparado para el análisis de expresión génica sin necesidad de concentración al vacío. El kit está disponible en dos tamaños, lo que es suficiente para 40 o 200 aislamientos.
Obtenga una recuperación de ARN superior
Con frecuencia, las muestras pequeñas y valiosas no se pueden sustituir. Los estudios de expresión génica de estas valiosas muestras requieren una recuperación de ARN máxima. Estudios comparativos muestran que, con muestras pequeñas de células o de tejidos pobres en ARN, el Kit PicoPure™ supera drásticamente en eficiencia a otros kits comerciales de aislamiento de ARN total.
Elimine un protocolo prolongado de concentración de ARN
El sencillo protocolo de aislamiento consiste en extraer el ARN celular, a continuación, cargar el extracto en la Columna de purificación MiraCol™ especialmente diseñada para unir el ARN. Después de eliminar impurezas, el ARN se eluye en solo 10 μl de solución tampón. De esta forma, queda listo para el uso sin necesidad de concentración al vacío o transferir a un nuevo tubo de reacción.
Columnas de purificación de elevada producción
El Kit de aislamiento de ARN PicoPure™ dispone de Columnas de purificación MiraCol™ exclusivas y de alta recuperación, diseñadas para maximizar la recuperación a partir de muestras microscópicas. Las columnas tienen tapas integradas para asegurar que las muestras permanezcan libres de RNasa. Además, el kit incluye las soluciones tampón necesarias, una guía del usuario sencilla, protocolos optimizados para la manipulación de muestras para la microdisección de captura por láser (LCM) y protocolos para aislar ARN de muestras de mayor tamaño.
ARN listo para los análisis de microarreglos y amplificación
El ARN aislado con el Kit ARN PicoPure™ está listo, sin necesidad de concentración al vacío, para amplificar con el Kit de amplificación de ARN RiboAmp™. El uso conjunto de los dos kits permite unos resultados de expresión génica altamente reproducible.
Conservación de ARNm de baja abundancia
El Kit de aislamiento de ARN PicoPure™ conserva el ARNm de todas las clases de abundancia a través del proceso de aislamiento, lo que minimiza la pérdida de importantes genes de interés. Los genes de baja, media y alta abundancia se recuperan de forma uniforme y están disponibles para el análisis de expresión.
Mantenimiento de un ARN de gran calidad
El proceso de aislamiento de ARN PicoPure™ permite obtener un ARN de gran calidad. El ARN total celular preparado a partir de muestras de LCM permanece intacto tras el aislamiento, lo que aumenta la confianza en análisis moleculares posteriores.
Especificaciones
Tampón de extracción, reactivos de purificación, columnas de purificación, tubos de microcentrífuga. Almacenar a temperatura ambiente | |
Columna de centrifugación | |
ARN total | |
Instrumento de LCM ArcturusXT™ | |
PicoPure™ | |
ARN total |
Columna de centrifugación | |
Microdisección por captura láser (LCM), tejido (congelado) | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Análisis de micromatrices, PCR en tiempo real cuantitativa (qPCR) | |
Solo una célula. |
Seguridad y manipulación
- RNA Isolation Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Mercaptoethanol, Thiocyanic acid, ethanol
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.