missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIBF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific PA564265

Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg

Código de producto. 15732032

  • 514.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Immunogen sequence: KELDEIIMQT AEIENEDEAE RVLFSYGYGA NVPTTAKRRL KQSVHLARRV LQLEKQNSLI LKDLEHRKDQ VTQLSQELDR ANSLLNQTQQ PYRYLIESV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 91%.

PIBF1 Polyclonal antibody specifically detects PIBF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Especificaciones

Especificaciones

PIBF1
Polyclonal
Unconjugated
PIBF1
C13orf24; Centrosomal protein of 90 kDa; CEP90; PIBF; PIBF1; progesterone immunomodulatory binding factor 1; progesterone-induced blocking factor 1; progesterone-induced-blocking factor 1; RGD1305077; RP11-505F3.1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10464
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8WXW3
PIBF1
Recombinant protein corresponding to Human PIBF1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Research Use Only