Learn More
Invitrogen™ PI4KB (PI4K beta) Recombinant Human Protein
PI4KB and PI4KA are the two human type III PI4 kinases.
852.00€ - 13780.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002642.1 |
---|---|
Formulación | 50mM Tris pH 7.5, 50% Glycerol, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT |
Peso molecular | 120kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Alias de gen | PI4KB (PI4K beta) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10489813
|
Invitrogen™
PV5277 |
20μg |
852.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15478703
|
Invitrogen™
PR9008A |
100μg |
2905.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15478783
|
Invitrogen™
PV5278 |
1mg |
13780.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
PI4KB and PI4KA share sequence similarly with PI3 kinases and phosphorylate the 4 position of phosphotidyl inositol.
Especificaciones
NP_002642.1 | |
120kDa | |
PI4KB (PI4K beta) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |
50mM Tris pH 7.5, 50% Glycerol, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
PI3 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |