Learn More
Uvex™ Phynomic Wet Plus Safety Glove
Catalog Number p-7228496
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
The Uvex phynomic series is ideal for all types of work where a high level of feeling is required.
  • Guante de seguridad con revestimiento de espuma de polímero de agua repelente al agua para su uso en exteriores
  • Revestimiento de espuma de polímero de agua en la palma, las puntas de los dedos y las partes posteriores de la mano
  • Excelente resistencia a la abrasión mecánica gracias al revestimiento duradero
  • Buenas capacidades de agarre en zonas húmedas, mojadas y aceitosas
  • Alto nivel de transpirabilidad con el revestimiento de espuma de polímero de agua
  • Buena sensación táctil al montar piezas
  • Ajuste perfecto con la tecnología 3D Ergo
  • Excelente tolerancia cutánea, confirmada por dermatólogos (norma de pureza UVEX)
  • Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-Tex
  • Excelente tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada ProDERM (estudios proDERM: 11.0356-02, 11.0482-11)
Certificaciones/conformidad EN 388:2016 (3 1 3 1 X)
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Azul, Antracita
Material Poliamida, Elastano
Tamaño 6