Learn More
Uvex™ Phynomic C3 Cut Protection Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
12
Descripción
- Su estructura ligera actúa como una segunda piel para mejorar la sensibilidad táctil
- Protección de corte de nivel 3/B para tareas mecánicas
- El revestimiento de espuma Aqua-Polymer es transpirable y repele la humedad
- Los guantes están fabricados con materiales que evitan una transpiración excesiva
- Agarre mejorado en aplicaciones secas y ligeramente húmedas
- La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
- Libre de sustancias nocivas de conformidad con la norma 100 de la OEKO-TEX™
- Tolerancia cutánea confirmada por el Instituto de Investigación Dermatológica Aplicada proDERM (11.0356-02, 11.0482-11)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma 100 OEKO-TEX™ |
Aplicaciones | Industrial |
Coating Material | Espuma Aqua-Polymer |
Color | Azul claro, Gris |
Material | Poliamida, Elastano, HPPE |
Tamaño | 7 |
Norma EN388 | 4X43B |
Para utilizar con (aplicación) | Operación de maquinaria, cubierta/relleno de suelo |
Sexo | Unisex |
Serie | Phynomic C3 |