Learn More
Uvex™ Phynomic AirLite A ESD Safety Glove
Catalog Number p-7228497
Click to view available options
Tamaño:
5
6
7
8
9
10
11
12
The Uvex phynomic airLite ESD is a light safety glove that offers a noticeable difference in wearer comfort.
  • El guante de protección frente a cortes Uvex phynomic más ligero y sensible en el nivel de corte A
  • Material exterior fabricado con poliamida, elastano y carbón
  • Revestimiento de polímero de agua AirLite transpirable en la palma y las puntas de los dedos
  • Guante de seguridad con función de pantalla táctil para su uso en casi todas las pantallas, tabletas y teléfonos móviles
  • El guante de seguridad con función ESD, conforme a DIN EN 16350:2014, protege la pieza contra carga electrostática
  • Buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
  • Sin aceleradores, con protección de la salud y compatibilidad de la piel aprobadas dermatológicamente (proDERM)
  • Guante de seguridad muy ligero y transpirable
  • Sensibilidad extraordinaria gracias al nuevo revestimiento de polímero de agua transpirable Airlite combinado con revestimiento fino (calibre 18)
  • Guantes de seguridad con puño tejido y ajuste ergonómico
Certificaciones/conformidad EN 388 (3 1 1 0 X) y DIN EN 16350:2014
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Negro
Material Poliamida, Elastano, Carbono
Tamaño 5