Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Multiplex PCR Master Mix
Mezcla maestra de PCR multiplex de alto rendimiento para una amplificación simultánea más rápida y fiable de múltiples objetivos
272.00€ - 1070.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento La mezcla maestra de PCR Multiplex Phusion U Green incluye:
• ADN polimerasa Phusion U Hot Start
• Tampón de reacción 2X
• 3 mm de MgCl2
• 400 μm de cada componente de dATP, dTTP, dCTP y dGTP
La mezcla maestra se suministra con agua libre de nucleasas.
Almacénese a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Medio
Polimerasa ADN polimerasa Phusion U Hot Start
Velocidad de reacción Rapidez
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR multiplex
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
15341722
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F562S
100 Reactions
272.00€
100 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15351722
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F562L
500 Reactions
1070.00€
500 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La mezcla maestra para PCR Thermo Scientific Phusion U es una mezcla maestra para PCR de punto final 2X lista para su uso y diseñada para la amplificación simultánea de múltiples objetivos en un solo tubo. Es posible combinar más de 20 pares de primers en una sola reacción para ofrecer un multiplexing altamente específico y eficiente en un amplio intervalo de concentraciones de priming y plantilla.
La mezcla maestra se basa en ADN polimerasa Phusion U Hot Start, una enzima de alto rendimiento desarrollada con tecnología de fusión. De manera similar a otras enzimas de la familia Phusion, la ADN polimerasa Phusion U incorpora más nucleótidos por evento de unión que cualquier otra ADN polimerasa. Esto permite lograr una alta producción de productos de PCR con tiempos de extensión más cortos y, por consiguiente, tiempos totales de protocolo reducidos. La mejora significativa de la capacidad de procesamiento también permite una PCR multiplex satisfactoria en objetivos difíciles como plantillas con gran cantidad de GC o plantillas de pureza subóptima. Siendo altamente tolerante a muchos inhibidores de PCR, la mezcla maestra de PCR Phusion U Multiplex puede incluso usarse con muestras no purificadas como sangre o suero.
La especificidad de la PCR multiplex aumenta con el mecanismo de inicio en caliente mediado por Affibody. El ligando Affibody inversamente unido inhibe la polimerasa a temperaturas ambiente y evita la amplificación de productos no específicos y la formación de dímeros del cebador.
La mezcla maestra de PCR Phusion U Multiplex contiene un tampón patentado con concentraciones equilibradas de todos los componentes de PCR, lo que elimina la necesidad de una optimización tediosa. La mezcla maestra para PCR Phusion U Green Multiplex simplifica aún más el flujo de trabajo: incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento de electroforesis para la carga directa de productos de PCR en geles.
Características destacadas
  • PCR multiplex específica y eficiente de más de 20 objetivos hasta 2,5 kb
  • Excelentes resultados con plantillas de pureza subóptima debido a la tolerancia a los inhibidores
  • Ciclo rápido y carga directa de productos de PCR en geles
  • Aplicaciones
  • Genotipado
  • Detección de patógenos
  • Pruebas alimentarias
  • Análisis de organismos genéticamente modificados
  • Amplificación de microsatélites
Incluye
Las mezclas maestras para PCR Multiplex Phusion U y Phusion U Green contienen ADN polimerasa de inicio en caliente Phusion U, tampón de reacción 2X, 3 mm de MgCl2, 400 °m de cada dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Las mezclas maestras se suministran con agua sin nucleasas.
Especificaciones
Especificaciones
La mezcla maestra de PCR Multiplex Phusion U Green incluye:
• ADN polimerasa Phusion U Hot Start
• Tampón de reacción 2X
• 3 mm de MgCl2
• 400 μm de cada componente de dATP, dTTP, dCTP y dGTP
La mezcla maestra se suministra con agua libre de nucleasas.
Almacénese a -20 °C.
ADN polimerasa Phusion U Hot Start
Mezcla maestra de PCR multiplex
Hot-start PCR, Genotyping
25X
Romo
2.5 kb or less
Medio
Rapidez
Dry Ice
2X
Inicio en caliente integrado
Mezcla maestra o SuperMix
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.