Learn More
Phthalic Anhydride, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073395
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
85-44-9
C8H4O3
148.12
MFCD00005918
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
6811
CHEBI:36605
2-benzofurano-1,3-diona
O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
85-44-9
C8H4O3
148.12
MFCD00005918
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
6811
CHEBI:36605
2-benzofurano-1,3-diona
O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 500 g
Color Blanco
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12g/mol
Presión de vapor 0.01mbar at 20°C
pH 2
Punto de fusión 129°C
Punto de ebullición 284°C
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthalic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.