Learn More
Anhídrido ftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10428803
19.06 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
13.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
85-44-9
C8H4O3
148.12
MFCD00005918
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
6811
CHEBI:36605
O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
85-44-9
C8H4O3
148.12
MFCD00005918
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
6811
CHEBI:36605
O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phthalic anhydride
Punto de fusión 129.0°C to 132.0°C
Punto de ebullición 284.0°C
Temperatura de inflamación 152°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Índice Merck 15,7484
Información de solubilidad Solubility in water: 6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and carbon disulfide, slightly soluble in ether, 7.5% in benzene (25°C), forms phthalic acid in water
Nombre IUPAC 2-benzofurano-1,3-diona
Viscosidad 6.4 mPa.s (197°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthalic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.