Learn More
Ácido ftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250g
1000g
5000g
Descripción
Phthalic acid is used as an active ingredient in polyesters and alkyd resins. It is also used as plasticizers for polyvinyl chloride and other polymers. It is also useful in the production of anthraquinone, phenolphthalein and phthalocyanine pigments. It serves as an organic reagent in the production of phthalates. It is used to prepare 1,3-cyclohexadiene by reduction using sodium amalgam.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido ftálico se utiliza como ingrediente activo en poliésteres y resinas alquídicas. También se utiliza como plastificante del cloruro de polivinilo y otros polímeros. También es útil para la producción de pigmentos de antraquinona, fenolftaleína y ftalocianina. Sirve como reactivo orgánico en la producción de ftalatos. Se utiliza para preparar 1,3-ciclohexadieno por reducción usando amalgama de sodio.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y éter. Ligeramente soluble en agua, metanol y éter. Insoluble en cloroformo.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
El ácido ftálico se utiliza como ingrediente activo en poliésteres y resinas alquídicas. También se utiliza como plastificante del cloruro de polivinilo y otros polímeros. También es útil para la producción de pigmentos de antraquinona, fenolftaleína y ftalocianina. Sirve como reactivo orgánico en la producción de ftalatos. Se utiliza para preparar 1,3-ciclohexadieno por reducción usando amalgama de sodio.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y éter. Ligeramente soluble en agua, metanol y éter. Insoluble en cloroformo.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phthalic acid |
Punto de fusión | 205 °C (descomposición) |
Beilstein | 608199 |
Índice Merck | 14,7371 |
Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol and etherSoluble in alcohol; Slightly soluble in water,methanol and ether; Insoluble in chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.13 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Densidad | 1,593 |
Cantidad | 250g |
Temperatura de inflamación | 168 °C (334 °F) |