Learn More
Ftalhidrazida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-184866
20.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1445-69-8
C8H6N2O2
162.15
MFCD00006888
JNQUJPBFSQETPT-UHFFFAOYNA-N
2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, phthalazine-1,4-diol, phtalylhydrazine, 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 2,3-dihydro, 1 2h-phthalazinone, 4-hydroxy, 2,3-dihydro-phthalazine-1,4-dione, phthalhydrazine, phthalylhydrazine, phthaloylhydrazine
219401
2,3-dihidroftalazina-1,4-diona
O=C1N=NC(=O)C2C=CC=CC12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1445-69-8
C8H6N2O2
162.15
MFCD00006888
JNQUJPBFSQETPT-UHFFFAOYNA-N
2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, phthalazine-1,4-diol, phtalylhydrazine, 1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 1,4-phthalazinedione, 2,3-dihydro, 1 2h-phthalazinone, 4-hydroxy, 2,3-dihydro-phthalazine-1,4-dione, phthalhydrazine, phthalylhydrazine, phthaloylhydrazine
219401
2,3-dihidroftalazina-1,4-diona
O=C1N=NC(=O)C2C=CC=CC12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phthalhydrazide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 24, 371
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo y trozos