Learn More
Ftalhidracida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Phthalhydrazide is a reagent used in the synthesis of various pyrazolophthalazine derivatives is and used in medicine double hydrazine phthalocyanine work intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ftalhidracida es un reactivo utilizado en la síntesis de varios derivados de pirazoloftalacina; se utiliza en sustancias intermedias de trabajo de ftalocianina de hidracina doble de medicina.
Solubilidad
Soluble en acetona y ácido acético.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
La ftalhidracida es un reactivo utilizado en la síntesis de varios derivados de pirazoloftalacina; se utiliza en sustancias intermedias de trabajo de ftalocianina de hidracina doble de medicina.
Solubilidad
Soluble en acetona y ácido acético.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phthalhydrazide |
Punto de fusión | 342°C to 345°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 135926 |
Nombre IUPAC | 1,4,4a,8a-tetrahidroftalazina-1,4-diona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.15 |
Porcentaje de pureza | 98% |