Learn More
Molecular Probes™ Conjugado del factor de crecimiento epidérmico (EGF) pHrodo™ verde
Conjugado del factor de crecimiento epidérmico (EGF) pHrodo™ verde
Marca:  Molecular Probes™
357.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00910kg
Código de producto. 15297906
  • 536.00€ / 20 miligramos
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El conjugado del factor de crecimiento epidérmico (EGF) pHrodo™ verde se utiliza para la detección del receptor EGF internalizado en las células. El EGF marcado con fluorescencia ha permitido a los científicos investigar las interacciones receptor-membrana, estudiar la distribución de receptores, calcular las constantes de velocidad de la interacción del EGF con su receptor, y mucho más. Las etiquetas fluorescentes que responden a un cambio de pH añaden otro nivel de detección. pHrodo™ verde es ligeramente fluorescente fuera de las células a un pH neutro, pero cuando se internaliza específicamente a través de la endocitosis del EGF, se vuelve muy fluorescente en los endosomas ácidos. Esto permite la medición del EGF internalizado, así como el control dinámico de la internalización del EGF en células vivas.
Las características de este conjugado de EGF incluyen:
  • Colorante pHrodo™ verde conjugado directamente a una molécula de EGF recombinante humana altamente activa.
  • Excitación/emisión de 509/533 nm
  • Excelente fotoestabilidad
  • Adecuado para multiplexing con fluoróforos rojos y rojos oscuros como RFP, Alexa Fluor™ 594, MitoTracker™ Red y MitoTracker™ Deep Red
    El conjugado del factor de crecimiento epidérmico (EGF) pHrodo™ verde es compatible con varias plataformas, como la microscopía de fluorescencia tradicional, la detección de alto contenido (HCS), la citometría de flujo y la fluorimetría basada en microplacas o cribaje de alto rendimiento (HTS). Este reactivo también es compatible con varios instrumentos de sobremesa, como nuestros instrumentos Evos™, FLoid™, Tali™ y Attune™.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Verde
    Conjugado del EGF pHrodo™ verde, 20 μg, verde, liofilizado, detección fluorescente, longitud de onda de excitación/emisión de 509/533 nm, almacenamiento en -5 a -30 °C, colorantes sensibles al pH, uso con el citómetro de flujo, microscopio de fluorescencia, fluorímetro
    Viabilidad, proliferación y función celulares, Cell Proliferation, Cell Function
    Conjugado del EGF pHrodo™ verde
    Liofilizado
    De – 5 a – 30 °C
    Fluorescente
    Citómetro de flujo, Microscopio de fluorescencia, Fluorímetro, Instrumento de alto contenido
    509nm
    20 μg