Learn More
Óxido de fósforo(V), 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407691
19.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1314-56-3
O5P2
141.94
MFCD00011440
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1314-56-3
O5P2
141.94
MFCD00011440
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Phosphorus(V) oxide is used as a drying and dehydrating agent, a condensation reagent in organic synthesis and a laboratory reagent. It is also used in sugar refining and in fire extinguishing. Phosphorus pentoxide in DMSO forms an Onodera reagent which oxidizes alcohols. It is capable of converting mineral acids to anhydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 360°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Phosphorus(V) oxide
Punto de fusión 340°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Información de solubilidad Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.39 g/cm3 at 20°C