missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphorus Pentasulfide, 99%, Honeywell™ Fluka™

Catalog Number p-7120670
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Glass Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1314-80-3
P4S10
444.495
MFCD00011441
CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
14817
P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1314-80-3
P4S10
444.495
MFCD00011441
CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
14817
P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Punto de ebullición 515°C
Nombre del producto químico o material Phosphorus Pentasulfide
Punto de fusión 280°C to 284°C
Color Green-Yellow to Yellow
Cantidad 5 g
Número UN UN1340
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.27g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Envase Glass Bottle
Aspecto Powder
Densidad 2.09g/mL at 25°C
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'