Learn More
Phosphorus oxychloride, 99%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 191292500
26.73 EUR hasta el 2019-12-31
Use el código promocional "13870" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 10025-87-3 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 1810 Chem class : 6.1 Pack group : I
Cantidad. | 250g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
10025-87-3 | |
153.323 | |
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N | |
24813 | |
O=P(Cl)(Cl)Cl |
Cl3OP | |
MFCD00011443 | |
phosphorus oxychloride, phosphoryl chloride, phosphoric trichloride, phosphoryl trichloride, phosphoroxychloride, trichlorophosphine oxide, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid | |
CHEBI:30336 |
Especificaciones
Phosphorus oxychloride | |
99% | |
POCl3 | |
01,876; 02,330; 03,228; 04,390; 05,535; 07,292; 09,374; 11,429; 13,249; 15,267; 17,288 | |
phosphorus oxychloride, phosphoryl chloride, phosphoric trichloride, phosphoryl trichloride, phosphoroxychloride, trichlorophosphine oxide, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid | |
O=P(Cl)(Cl)Cl | |
24813 | |
153.33 | |
≥98.5% (ex Cl) | |
Glass bottle | |
1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm) | |
250g |
10025-87-3 | |
Cl3OP | |
MFCD00011443 | |
15, 7461 | |
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N | |
153.323 | |
CHEBI:30336 | |
Liquid | |
1.6450g/mL | |
0.3% max. | |
Undesignated |
Seguridad y manipulación
- Phosphorus oxychloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Ofertas especiales
-
Spotlight 2019
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.: 13870: 2019-12-31