Learn More
Alfa Aesar™ Phosphorus(III) chloride, 99.997% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 022988.22
Detalles adicionales : CAS : 7719-12-2 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1809 Chem class : 6.1 Pack group : I
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456065
  • 494.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7719-12-2
137.32
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
24387
trichlorophosphane
Cl3P
MFCD00011438
phosphorus trichloride, phosphorous trichloride, trichlorophosphine, phosphorus chloride, phosphorous chloride, phosphorus iii chloride, pcl3, phosphorus chloride pcl3, phosphine, trichloro, fosfortrichloride
CHEBI:30334
P(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Phosphorus(III) chloride
Moisture Sensitive
(metals basis)
MFCD00011438
14,7358
Soluble in benzene,carbon sulfide,ether,chloroform,carbon tetrachloride.
P(Cl)(Cl)Cl
137.32
CHEBI:30334
Liquid
Acrid
76°C
100g
1.574g/mL at 21°C
7719-12-2
Cl3P
UN1809
phosphorus trichloride, phosphorous trichloride, trichlorophosphine, phosphorus chloride, phosphorous chloride, phosphorus iii chloride, pcl3, phosphorus chloride pcl3, phosphine, trichloro, fosfortrichloride
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
trichlorophosphane
24387
137.33
99.997%
1.516
−111.8°C
Videos
SDS Documentos