Learn More
Ácido fosfórico, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734269
44.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500g
1kg
2kg
10kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13598-36-2
H3O3P
MFCD00137258
Orthophosphorous acid
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13598-36-2
H3O3P
MFCD00137258
Orthophosphorous acid
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phosphorous acid
Color Blanco
Punto de fusión de 73,0 °C
Punto de ebullición de 200,0 °C
Densidad 1.6500g/mL
Metales pesados (como Pb) 20 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,65
Temperatura de inflamación >100 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 500g
Fórmula lineal H3PO3
Forma física Crystals
Índice Merck 15, 7458
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 82
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorous acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.