Learn More
Phosphorous acid, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 089407.A3
Detalles adicionales : CAS : 13598-36-2 Peso : 2.00000kg Transport : UN number : 2834 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443770
  • 84.09€ / 2 Kg
En stock, listo para ser enviado: 46
13598-36-2
H3PO3
MFCD00137258
Phosphonic acid
Especificaciones
Phosphorous acid
13598-36-2
H3PO3
UN2834
Phosphonic acid
1.651 g/mL
cristalino/a/s
Odorless
74°C
2kg
97%
MFCD00137258
14,7346
Soluble in water and alcohol.
82
97%
Air sensitive; Hygroscopic
200°C (decomposition)
Videos
SDS Documentos