Learn More
Ácido fosfórico, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10368583
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
7664-38-2
H3O4P
97.994
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
1004
CHEBI:26078
ácido fosfórico
OP(=O)(O)O
7664-38-2
H3O4P
97.994
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
1004
CHEBI:26078
ácido fosfórico
OP(=O)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phosphoric acid
Color Blanco
Punto de fusión 42,0 °C
Densidad 1,68
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500g
Fórmula lineal H3PO4
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Índice Merck 15, 7456
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: etanol soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.