Learn More
Phosphoric Acid, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™
Marca:  JT Baker 0262-04
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg Transport : UN number : 1805 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 4L
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15577794
  • 192.29€ / 4 litros
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
7664-38-2
97.994
1004
H3O4P
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:26078
Especificaciones
Phosphoric Acid
7664-38-2
H3O4P
OP(=O)(O)O
97.994
CHEBI:26078
Poly Bottle
4L
FCC/NF
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
phosphoric acid
1004
98
1L = 1.69kg
Videos