Learn More
Phosphoric acid, ACS Reagent, ≥85 wt. % in H2O, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15665530
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
6 x 500 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
7664-38-2, 7732-18-5
H3O4P
97.994
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
1004
CHEBI:26078
ácido fosfórico
OP(=O)(O)O
7664-38-2, 7732-18-5
H3O4P
97.994
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
1004
CHEBI:26078
ácido fosfórico
OP(=O)(O)O
ACS Reagent,≥85 wt. % in H2O
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phosphoric acid
Nombre de nota ACS Reagent, ≥85 wt.% in H2O
Punto de fusión ∼40°C (literature)
Punto de ebullición 158°C
% mín. CAS ≥70.0000%, ≥10.0000%
% máx. CAS <90.0000%, <20.0000%
Densidad 1.685 g/mL at 25 °C(lit.)
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 6 x 500 mL
Fórmula lineal H3PO4
Número UN UN1805
Beilstein 1921286
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Porcentaje de pureza >85%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Orthophosphoric acid