Learn More
Solución acuosa de ácido fosfórico, al 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023973
Click to view available options
Cantidad:
10000mL.
2500mL
500mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7664-38-2
H3O4P
97.994
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
1004
CHEBI:26078
ácido fosfórico
OP(=O)(O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7664-38-2
H3O4P
97.994
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
1004
CHEBI:26078
ácido fosfórico
OP(=O)(O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fosfórico se utiliza principalmente en fertilizantes. Se utiliza como estándar externo para la resonancia magnética nuclear de fósforo-31 (RMN); como electrolito en las células de combustible de ácido fosfórico y como catalizador en la hidratación de alquenos para producir alcoholes, predominantemente etanol. Encuentra aplicación como agente tampón en biología y química; como solución para la anodización y como limpiador por los oficios de la construcción para eliminar depósitos minerales, frotis cementosos y manchas de agua dura. También se utiliza como regulador de pH en cosméticos y productos para el cuidado de la piel y como agente dispersante en detergentes y tratamiento de cuero. Desempeña un papel importante en la preparación de derivados de albúmina. Es un importante material de partida utilizado en la preparación de fosfato de hidrógeno disodio, fosfato trisódico, fosfato de dihidrógeno de calcio y fosfato monohidrógeno. También se utiliza en odontología y ortodoncia como solución de grabado, así como un agente desinfectante en las industrias láctea, alimentaria y cervecera. Se emplea como ácido frutílido aromatizante en los productos alimenticios. Se utiliza ampliamente para eliminar el óxido en las herramientas o superficies de acero convirtiendo el ion oxidado en compuesto de fosfato soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases fuertes y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phosphoric acid
Punto de fusión De 19 °C a 21 °C
Concentración Solución acuosa al 85 %
Densidad 1,7
Cantidad 500mL
Fórmula lineal H3PO4
Número UN UN1805
Índice Merck 14,7344
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol and mixture of ether: alcohol (3:1).
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphoric acid, 85% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Orthophosphoric acid