Learn More
Ácido fosfonoacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Descripción
Phosphonoacetic acid inhibits deoxyribo nucleic acid polymerase, especially in viruses. It is used as an antiviral agent. Further, it is used in the preparation of 1-(dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethene diperchlorate by reacting with phosphorus oxychloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fosfonoacético inhibe la polimerasa del ácido desoxirribonucleico, especialmente en los virus. Se utiliza como un agente antiviral. Además, se utiliza en la preparación de diperclorato de 1-(dimetilamino)-2,2-bis[(dimetilimonio)-metil]eteno al reaccionar con el oxicloruro de fósforo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El ácido fosfonoacético inhibe la polimerasa del ácido desoxirribonucleico, especialmente en los virus. Se utiliza como un agente antiviral. Además, se utiliza en la preparación de diperclorato de 1-(dimetilamino)-2,2-bis[(dimetilimonio)-metil]eteno al reaccionar con el oxicloruro de fósforo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Phosphonoacetic acid |
Punto de fusión | 139°C to 146°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 1764355 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.04 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |