Learn More
Hidrato de ácido fosfomolíbdico, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737222
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
51429-74-4, 12026-57-2
H3Mo12O40P
1825.40
MFCD00149913
FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Molybdophosphoric acid
12-Molybdophosphoric acid
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
51429-74-4, 12026-57-2
H3Mo12O40P
1825.40
MFCD00149913
FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Molybdophosphoric acid
12-Molybdophosphoric acid
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phosphomolybdic acid hydrate
Color Amarillo
Nombre de nota ca. 78% Phosphomolybdic Acid
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 47.5% min. (Mo)
Cantidad 25 g
Fórmula lineal H3[P(Mo3O10)4]·xH2O
Forma física Crystals
Índice Merck 14, 7342
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 1825.25
Porcentaje de pureza 80%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphomolybdic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.