Learn More
Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 317100500
Detalles adicionales : CAS : 54723-94-3 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10420161
  • 54.50€ / 50 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Oxidation reagent
Especificaciones
54723-94-3
1960.994
BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
131664298
N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
H80Mo12N3O41P-6
MFCD00150423
ammonium phosphomolybdate hydrate
azane;molybdenum;trihydroxide;phosphate;tetratriacontahydrate
Especificaciones
Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate
50g
H80Mo12N3O41P-6
200ppm max.
ammonium phosphomolybdate hydrate
BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
azane;molybdenum;trihydroxide;phosphate;tetratriacontahydrate
131664298
Powder
50ppm max.
Plastic bottle
250ppm max.
Yellow
54723-94-3
(NH4)3PMo12O40·xH2O
MFCD00150423
500ppm max.
N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
1960.994
1876.35
0.01% max.
50ppm max.
Solubility in water: insoluble.
Videos
SDS Documentos