missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-PTEN (Ser380) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PTENS380-NA9), Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

303.00€ - 606.00€

Especificaciones

Antígeno Phospho-PTEN (Ser380)
Clon PTENS380-NA9
Concentración 0.5 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17186898
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537312
20 μL
303.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17166638
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537050
200 μL
606.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Phospho-PTEN (Ser380) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-PTEN (Ser380) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones

Especificaciones

Phospho-PTEN (Ser380)
0.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
10q23del; 2310035O07Rik; A130070J02Rik; AI463227; B430203M17Rik; BZS; CWS1; DEC; GLM2; homolog of human mutated in multiple advanced cancers; MHAM; mitochondrial phosphatase and tensin protein alpha; mitochondrial PTENalpha; Mmac; MMAC1; MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10; mutated in multiple advanced cancers 1; Phosphatase and tensin homolog; phosphatase and tensin homolog (mutated in multiple advanced cancers 1); phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten; phosphatase and tensin-like protein; phosphatidylinositol 3; phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN; phosphatidylinositol-3; phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN; protein tyrosine phosphatase and tensin-like protein; PTEN; pten tumor suppressor; PTEN1; TEP1
PTEN
IgG κ
Protein A/G
Antibody
PTENS380-NA9
Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
O08586, P60484
19211, 5728
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser380 of human phospho PTEN.
Primary
-20°C
PTEN
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications