Learn More
Phospho-PLK1 (Thr210) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PLK1T210-C2), FITC, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 466.00€
Especificaciones
Antígeno Phospho-PLK1 (Thr210)
Clon PLK1T210-C2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado FITC
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17186958
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537372
10 Tests
185.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
17126718
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537126
100 Tests
466.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Phospho-PLK1 (Thr210) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-PLK1 (Thr210) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
Phospho-PLK1 (Thr210)
Flow Cytometry
FITC
Rabbit
Human
P53350
5347
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr210 of human phospho PLK1.
Primary
4° C, store in dark
Plk1
PLK1T210-C2
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
cell cycle regulated protein kinase; Plk; PLK 1; Plk1; PLK-1; plk1.S; plx1; polo (Drosophia)-like kinase; polo like kinase; polo like kinase 1; polo like kinase 1 S homeolog; polo-like kinase; polo-like kinase 1; polo-like kinase homolog; polo-like protein kinase; serine/threonine-protein kinase 13; Serine/threonine-protein kinase PLK1; STPK13; STPK14; Unknown (protein for MGC:133927); XELAEV_18047692mg
Plk1
IgG κ
Protein A/G