missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-PLK1 (Thr210) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PLK1T210-C2), APC, Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific MA537373

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17196958

  • 185.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Phospho-PLK1 (Thr210) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-PLK1 (Thr210) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones

Especificaciones

Phospho-PLK1 (Thr210)
Monoclonal
APC
Plk1
cell cycle regulated protein kinase; Plk; PLK 1; Plk1; PLK-1; plk1.S; plx1; polo (Drosophia)-like kinase; polo like kinase; polo like kinase 1; polo like kinase 1 S homeolog; polo-like kinase; polo-like kinase 1; polo-like kinase homolog; polo-like protein kinase; serine/threonine-protein kinase 13; Serine/threonine-protein kinase PLK1; STPK13; STPK14; Unknown (protein for MGC:133927); XELAEV_18047692mg
Rabbit
Protein A/G
RUO
5347
4° C
Liquid
Flow Cytometry
PLK1T210-C2
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
P53350
Plk1
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr210 of human phospho PLK1.
10 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG κ
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales