Learn More
Phospho-PKC gamma (Thr514) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PKCgT514-PF4), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
303.00€ - 606.00€
Especificaciones
Antígeno | Phospho-PKC gamma (Thr514) |
---|---|
Clon | PKCgT514-PF4 |
Concentración | 0.5 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17167028
|
Thermo Scientific
MA537440 |
20 μL |
303.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17186778
|
Thermo Scientific
MA537192 |
200 μL |
606.00€
200 microlitros |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Phospho-PKC gamma (Thr514) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-PKC gamma (Thr514) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.Especificaciones
Phospho-PKC gamma (Thr514) | |
0.5 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
PKC; Pkcc; PKCG; PKCgamma; PKC-gamma; PKCI; Prkc; Prkcc; PRKCG; protein kinase C gamma; protein kinase C gamma type; protein kinase C type I (gamma type); protein kinase C, gamma; RATPKCI; SCA14 | |
PRKCG | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |
PKCgT514-PF4 | |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P05129, P63318, P63319 | |
18752, 24681, 5582 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr514 of human phospho PKC gamma. | |
Primary | |
-20°C | |
PRKCG |