Learn More
Phospho-PKC gamma (Thr514) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PKCgT514-PF4), APC, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 466.00€
Especificaciones
Antígeno Phospho-PKC gamma (Thr514)
Clon PKCgT514-PF4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado APC
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17197028
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537443
10 Tests
185.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
17116788
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537195
100 Tests
466.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Phospho-PKC gamma (Thr514) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-PKC gamma (Thr514) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
Phospho-PKC gamma (Thr514)
Flow Cytometry
APC
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P05129, P63318, P63319
18752, 24681, 5582
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr514 of human phospho PKC gamma.
Primary
4° C
PRKCG
PKCgT514-PF4
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
PKC; Pkcc; PKCG; PKCgamma; PKC-gamma; PKCI; Prkc; Prkcc; PRKCG; protein kinase C gamma; protein kinase C gamma type; protein kinase C type I (gamma type); protein kinase C, gamma; RATPKCI; SCA14
PRKCG
IgG κ
Protein A/G