Learn More
Phospho-c-Cbl (Tyr700) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CblY700-E1), APC, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 466.00€
Especificaciones
Antígeno | Phospho-c-Cbl (Tyr700) |
---|---|
Clon | CblY700-E1 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | APC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17196938
|
Thermo Scientific
MA537353 |
10 Tests |
185.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17136698
|
Thermo Scientific
MA537107 |
100 Tests |
466.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
Phospho-c-Cbl (Tyr700) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-c-Cbl (Tyr700) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifications
Phospho-c-Cbl (Tyr700) | |
Flow Cytometry | |
APC | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P22681, P22682 | |
12402, 500985, 867 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr700 of human phospho c-Cbl. | |
Primary | |
4° C | |
Cbl |
CblY700-E1 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide | |
4732447J05Rik; Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence; Casitas B-lineage lymphoma; casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene; CBL; Cbl proto-oncogene; Cbl proto-oncogene, E3 ubiquitin protein ligase; CBL2; Cbl-2; CBL-3; CBLC; c-Cbl; E3 ubiquitin-protein ligase CBL; FRA11B; fragile site, folic acid type, rare, fra(11)(q23.3); NSLL; oncogene CBL2; proto-oncogene c-Cbl; RGD1561386; RING finger protein 55; RING-type E3 ubiquitin transferase CBL; RNF55; RNF57; signal transduction protein CBL | |
Cbl | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |