missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-c-Cbl (Tyr700) Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, APC, Clone: CblY700-E1, Invitrogen™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific MA537353

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17196938

  • 165.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 07-11-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Phospho-c-Cbl (Tyr700) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-c-Cbl (Tyr700) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones

Especificaciones

Phospho-c-Cbl (Tyr700)
Monoclonal
APC
Cbl
4732447J05Rik; Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence; Casitas B-lineage lymphoma; casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene; Cbl; Cbl proto-oncogene; Cbl proto-oncogene, E3 ubiquitin protein ligase; CBL2; Cbl-2; CBL-3; CBLC; c-Cbl; E3 ubiquitin-protein ligase CBL; FRA11B; fragile site, folic acid type, rare, fra(11)(q23.3); NSLL; oncogene CBL2; Proto-oncogene c-Cbl; RGD1561386; RING finger protein 55; RING-type E3 ubiquitin transferase CBL; RNF55; RNF57; signal transduction protein CBL
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr700 of human phospho c-Cbl.
10 Tests
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
CblY700-E1
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
P22681, P22682
Rabbit
Protein A/G
RUO
12402, 500985, 867
2-8°C
Liquid
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales