Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,0
Catalog Number p-7076545
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7558-80-7
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7558-80-7
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
Peso molecular 119,976
Cantidad 500mL
Envase Frasco de plástico
Contenido y almacenamiento Temperaturas ambientes
Formulario Líquido