Learn More
Grant Instruments™ Termoagitador PHMT
Este termoagitador PMHT para microtubos y microplacas Grant Instruments™ acelera en cuestión de 3 segundos para lograr una puesta en marcha rápida, pero también funciona de forma suave y silenciosa y es ideal para la extracción de ADN, reacciones enzimáticas y técnicas de biología celular.
Marca: Grant Instruments™ PHMT-PSC32
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
- Combina tres instrumentos en uno:
- Termoagitador de microtubo y microplaca
- Analizador de sobremesa compacto
- Agitador de microtubos y microplacas a temperaturas frías o ambientales
- La pantalla LCD 2-line indica claramente los valores establecidos y reales de temperatura, velocidad de agitación y tiempo.
- El bloque intercambiable para 20 microtubos o 12 proporciona flexibilidad para un cambio fácil en la aplicación.
- Función de calibración de temperatura: compensa las diferencias en el comportamiento térmico de diferentes tubos y muestras
- Funciona de manera extremadamente suave, silenciosa y consistente.
- Incluye función de arranque ‘suave’ para muestras delicadas.
- Inicio rápido: 3 segundos de aceleración.
- Compacto, con un perfil bajo y tamaño reducido
Especificaciones
2 mm | |
Temperatura ambiente de más de 5 °C a 100 °C | |
0,2 mL y 1,5 mL | |
De 0,1 °C a 37 °C; de 0,2 °C a 60 °C; de 0,2 °C a 100 °C | |
130 mm | |
4 kg | |
LCD de 2 líneas × 16 caracteres |
De 250 a 1400 rpm (incrementos de 10 rpm) | |
32 microtubos de 0,2 mL y 12 microtubos de 1,5 mL | |
De 5 °C a 100 °C | |
230 mm | |
205 mm | |
PHMT-PSC32 | |
32 |