Learn More
Floroglucinol, 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510299
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-73-6
C6H6O3
126.1
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
phloroglucinol, 1,3,5-benzenetriol, 1,3,5-trihydroxybenzene, phloroglucin, phloroglucine, spasfon-lyoc, s-trihydroxybenzene, benzene-s-triol, 5-hydroxyresorcinol, benzene, trihydroxy
359
CHEBI:16204
benceno-1,3,5-triol
C1=C(C=C(C=C1O)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
108-73-6
C6H6O3
126.1
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
phloroglucinol, 1,3,5-benzenetriol, 1,3,5-trihydroxybenzene, phloroglucin, phloroglucine, spasfon-lyoc, s-trihydroxybenzene, benzene-s-triol, 5-hydroxyresorcinol, benzene, trihydroxy
359
CHEBI:16204
benceno-1,3,5-triol
C1=C(C=C(C=C1O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phloroglucinol
Punto de fusión 215.0°C to 218.0°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (OH)3C6H3
Cantidad 25 g
Fieser 01,47; 06,147
Índice Merck 15,7439
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone ethanol, ether and pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phloroglucinol, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.